Learn More
MP Biomedicals™ Pokeweed Mitogen, Lyoph.
Code produit. 11494176 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 11494176
Marque: MP Biomedicals™ 08780331
Phytolacca Americana
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Immunoassay
Nom Pokeweed Mitogen, (Phytolacca Americana) from Phytolacca Americana
Plage de pH 7.2 to 7.4
Quantité 5 mg
Conditions de stockage 2° to 8°C
Recombinant Recombinant
Forme Lyophilized
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pokeweed Mitogen (Phytolacca Americana)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pokeweed Mitogen (Phytolacca Americana)