missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Pokeweed Mitogen, Lyoph.
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Immunoassay |
| Nom | Pokeweed Mitogen, (Phytolacca Americana) from Phytolacca Americana |
| Plage de pH | 7.2 to 7.4 |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions de stockage | 2° to 8°C |
| Recombinant | Recombinant |
| Forme | Lyophilized |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Pokeweed Mitogen (Phytolacca Americana)
- Dangers
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Pokeweed Mitogen (Phytolacca Americana)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu