Learn More
MP Biomedicals™ Protéine A-HRP
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Transfert dot, ELISA, transfert Western, immunohistochimie |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Quantité | 2 mg |
| Forme | Liquide |