Learn More
MP Biomedicals™ Poudre de raffinose
Code produit. 11347769 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
227 g
454 g
Conditionnement:
227g
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11347769 454 g 454g
11337769 227 g 227g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11347769 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 114010022
La poudre de pentahydrate est à 98 % pure
  • Poudre blanche
Culture de cellules de levure, expression génétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Additif D-(+)-raffinose pentahydrate
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Culture de cellules de levure, expression génétique
Quantité 454 g