Learn More
MP Biomedicals™ Poudre de raffinose
Code produit. p-4474965 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
227 g
454 g
Conditionnement:
227g
454g
Code produit. 11347769
Marque: MP Biomedicals™ 114010022
La poudre de pentahydrate est à 98 % pure
  • Poudre blanche
Culture de cellules de levure, expression génétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Additif D-(+)-raffinose pentahydrate
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Culture de cellules de levure, expression génétique
Quantité 454 g