Learn More
MP Biomedicals™ Microbilles de placage Roll & Grow™
Code produit. 11462330 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
2 tubes
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité unitSize
11462330 2 tubes 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11462330 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étalez facilement et en toute sécurité les levures et les cellules bactériennes
Les microbilles de placage Roll & Grow™ sont utilisées pour étaler 25 à 400 μl de cellules bactériennes ou de levures sur toute la surface d’une plaque de gélose, ce qui fournit une alternative plus sécurisée et rapide à la méthode traditionnelle de placage avec une tige en verre stérilisée à l’éthanol et à la flamme. Les microbilles de placage stériles Roll & Grow™ sont fournies dans deux tubes à jupe coniques de 50 ml. Entre six et sept microbilles de verre de 4 mm sont utilisées par plaque pour un total d’environ 160 plaques standard de 100 mm.
  • Étalez les cellules en quelques secondes par plaque
  • Éliminez les risques de flamme et d’éthanol
  • Pas besoin de “bâtonnets de hockey” en verre fragile
  • Distribution uniforme et égale des colonies
  • Utilisation stérile et simple
Cycle cellulaire ; prolifération cellulaire ; métabolisme cellulaire ; viabilité cellulaire ; cytotoxicité ; transport des protéines ; culture de cellules bactériennes ; conservation cellulaire ; comptage cellulaire ; viabilité ; cryoconservation ; culture de cellules d’insectes ; culture de cellules de mammifères ; croissance de cellules végétales ; culture de cellules primaires ; culture de cellules souches ; culture de cellules de levures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 Tubes
Matériau Verre
Type de produit Perles de placage Roll and Grow
À utiliser avec (application) Cycle cellulaire, prolifération cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, cytotoxicité, trafic de protéines, culture cellulaire de bactéries, préservation cellulaire, comptage cellulaire, viabilité, cryopréservation, culture cellulaire d'insectes, culture cellulaire de mammifères, croissance cellulaire de plantes
Comprend Tubes coniques de 50ml à jupe
Épaisseur 4 mm
Conditions de stockage 15°C à 30°C
Stérilité Stérile
Capacité 2 tubes