Learn More
MP Biomedicals™ Déshydrogénase de sorbitol, du foie de mouton
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Spécification
Spécification
| pH | Approximativement 9,0 à 9,5 |
| Contenu et stockage | 0°C |
| Quantité | 5 mg |
| Type de produit | Sorbitol déshydrogénase, L-iditol déshydrogénase, polyol déshydrogénase, SDH |
| Forme | Poudre |