Learn More
MP Biomedicals™ Semoule de soja, dégraissée
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Conditionnement:
25lb
5lb
Description
Graines de soja dégraissées grossièrement, utilisées dans les régimes de recherche animale.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alimentation animale |
| Composants | Protéines brutes > 48 %, matières grasses brutes > 0,5 %, fibres brutes < 3,5 % |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Utilisé dans l’alimentation de recherche pour animaux |
| Forme des particules | Culot |
| Quantité | 11,33 kg |
| Conditions de stockage | 15°C à 30°C |