Learn More
MP Biomedicals™ Protéine de soja isolée
92 % de protéines
425.06€
Spécification
Type de produit | Animal Diet |
---|---|
Composants | Protein (N x 6.25) 92%, Moisture 6%, Ash 4.1%, Fat (PE extract) 0.8%, Fiber (crude) 0.25%, Calcium 0.15%, Phosphorus 0.8%, Sodium 1.3%, Potassium 0.05%, Particle Size 90% through 100 mesh, pH (water slurry) 7.1, Standard Plate Count <10000/g, Salmonella Ne gative, Yeast-Mold <100/g, Trypsin Inhibitor 4.9 to 7.3 mg/g protein |
Format | Powder |
À utiliser avec (application) | Soy Protein isolated used in preparing animal research diets |
Conditions de stockage | 15°C to 30°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11492771
|
MP Biomedicals™
0290545625 |
11,33 kg |
425.06€
25lb |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Une source de protéines utilisée dans la préparation des régimes de recherche pour animaux.
Spécification
Animal Diet | |
Powder | |
15°C to 30°C |
Protein (N x 6.25) 92%, Moisture 6%, Ash 4.1%, Fat (PE extract) 0.8%, Fiber (crude) 0.25%, Calcium 0.15%, Phosphorus 0.8%, Sodium 1.3%, Potassium 0.05%, Particle Size 90% through 100 mesh, pH (water slurry) 7.1, Standard Plate Count <10000/g, Salmonella Ne gative, Yeast-Mold <100/g, Trypsin Inhibitor 4.9 to 7.3 mg/g protein | |
Soy Protein isolated used in preparing animal research diets |