Learn More
MP Biomedicals™ Module de centrifugation et tubes de récupération
Code produit. 12733517 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 filtres/tubes de capture
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12733517
Marque: MP Biomedicals™ 112080800
Conçu pour des performances optimales, fournissant l’ADN le plus pur plus rapidement que jamais, et sans report de matrice. Les modules de centrifugation sont appliqués en biologie moléculaire pour pouvoir séparer les particules des solutions en quelques secondes.
  • Le module de centrifugation permet des séparations plus rapides et plus propres que les méthodes traditionnelles telles que les colonnes, les filtres ou la centrifugation simple
  • Lorsqu’ils sont utilisés avec les protocoles GENECLEAN™ ou MERmaid™, ils associent la vitesse, l’efficacité et la sélectivité de la réaction de liaison GLASSMILK™ à une exécution encore plus rapide des étapes de séparation, de lavage et d’élution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Type d’échantillon Lysate or other suspension
À utiliser avec (application) Les modules de centrifugation sont appliqués en biologie moléculaire pour pouvoir séparer les particules des solutions en quelques secondes
Type de produit Module de centrifugation et tubes de récupération
Quantité 100 filtres/tubes de capture
Volume d’échantillon 500 to 700 μL liquid per centrifugation, Larger volumes require multiple loadings
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.