Learn More
MP Biomedicals™ Facteur de cellule souche, humain, recombinant
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
2mu; g
Conditionnement:
2µg
Description
- Facteur de croissance hématopoïétique, également connu sous le nom de facteur de croissance de mastocyte ou de c-kit ligand
- Exprimée en E. coli
- ED50 est de 20,0 ng/ml
Stimule la prolifération des cellules souches myéloïdes, érythroïdes et lymphoïdes dans les cultures de moelle osseuse et à agir de façon synergique avec les facteurs de stimulation des colonies, ce qui augmente la taille et les rendements
Informations sur la commande
Fourni sous forme lyophilisée
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Type de produit | Facteur de cellules souches |
| Formule | Stérilisée par filtration, la protéine a ensuite été lyophilisée sans additifs |
| À utiliser avec (application) | Stimule la prolifération des cellules souches myéloïdes, érythroïdes et lymphoïdes dans les cultures de moelle osseuse et à agir de façon synergique avec les facteurs de stimulation des colonies, ce qui augmente la taille et les rendements |
| Pureté ou qualité | ≥ 98% |
| Quantité | 2mu; g |
| Réactivité | E. coli |
| Source | Humaine |