Learn More
MP Biomedicals™ Streptokinase
Code produit. p-4605383 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kU
Conditionnement:
10ku
Code produit. 11328709
Marque: MP Biomedicals™ 0210111410
Edge
Catalyzes hydrolysis of amide linkages
Forms a 1:1 complex with plasminogen which is then converted to streptokinase-plasmin. Both streptokinase-plasminogen and streptokinase-plasmin complexes can activate plasminogen.
  • Can be used as a thrombolytic agent in therapy of ischemic stroke
  • From: Lancefield group C strain of Streptococcus
  • Presentation: White lyophilized powder
  • Unit definition: Amount of enzyme that will liquefy a standard clot of fibrinogen, plasminogen and thrombin in 10 minutes at 37°C and pH 7.5
  • Specific activity: >5,000 units/mg dry weight
  • Solubility: Soluble in water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration ≥5000 U/mg
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Used as a thrombolytic agent in the therapy of ischemic stroke
Contenu et stockage -20°C
Source Streptococcus species, lancefield group C strain
Quantité 10 kU
Type de produit Streptokinase
Poids moléculaire 47400
Forme Lyophilized Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Streptokinase
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Streptokinase