MP Biomedicals™ Adaptateur TeenFlex™ pour FastPrep-96™
Contient des tubes de matrice de lyse de 20 x15 ml
Contient des tubes à matrice de lyse de 20 x 15 ml. L’adaptateur de grands volumes d’échantillons convient parfaitement à l’isolement de l’ADN et de l’ARN, à l’isolement enzymatique et à la production de protéines, à l’isolement des produits naturels, à la préparation alimentaire pour l’analyse de la qualité, à la fabrication de produits biopharmaceutiques et aux applications médico-légales.
Marque:MP Biomedicals™
116010560
Code produit.15222820
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés Voir les produits de remplacement
»
Applications : L’adaptateur TeenFlex™ 20 x 15 ml pour FastPrep-96™ est un adaptateur grand volume d’échantillons parfaitement adapté à l’isolement de l’ADN et de l’ARN, à l’isolement des enzymes et à la production de protéines, à l’isolement des produits naturels, à la préparation des aliments pour l’analyse de qualité et à la fabrication de produits biopharmaceutiques.
En outre, les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans l’adaptateur et stockés à -20°C ou -80°C sont prêts à être immédiatement traités avec un temps de manipulation minimal, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes.
Présentation produit : Obtenez des résultats reproductibles et cohérents grâce à l’instrument FastPrep-96, à l’adaptateur TeenFlex et aux matrices de lyse optimisées.
Description du produit : Adaptateur de taille moyenne pour FastPrep-96™ contenant des tubes de matrice de lyse de 20 x15 ml (compatible avec le système d’inspection des aliments SafTest™). Il permet de traiter avec un temps de manipulation minimal les échantillons congelés dans des tubes de matrice de lyse chargés dans l’adaptateur et stockés à -20°C ou -80°C, empêchant ainsi la dégradation des composants cellulaires par des enzymes endogènes. Une large gamme de tubes de matrice de lyse jetables de 15 ml garantissent une homogénéisation complète de tout type d’échantillon en quelques secondes.
Utilisation recommandée : À utiliser avec l’instrument FastPrep-96, les tubes de matrice de lyse MP Bio ou les kits de purification FastPrep pour lyser, moudre ou homogénéiser les échantillons à température ambiante, pour l’extraction et la purification d’acides, de protéines, de métabolites et d’autres petites molécules, et bien plus encore.