Learn More
MP Biomedicals™ Milieu E de Williams, poudre, avec L-glutamine
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 10 L
Conditionnement:
10L
Spécification
Spécification
| Type de produit | Milieu E de Williams |
| Sans additif | Sans bicarbonate de sodium |
| Quantité | 1 x 10 L |
| pH | 6,8 à 7,3 |
| Contenu et stockage | 0° à 5°C |