Learn More
MP Biomedicals™ Milieux de culture en poudre YNB : Avec sulfate d’ammonium
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
454 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
454g
Description
- Levure à base d’azote
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Base d’azote de levure avec sulfate d’ammonium |
| Formule | Source d’azote : Sulfate d’ammonium 5 000 mg/l ; vitamines : Biotine 0,002 mg/l, pantothénate de calcium 0,4 mg/l, acide folique 0,002 mg/l, inositol 2 mg/l, niacine 0,4 mg/l, acide P-aminobenzoïque 0,2 mg/l, chlorhydrate de pyridoxine 0,4 mg/l, riboflavine 0,2 mg/l, chlorhydrate de thiamine 0,4 mg ; éléments traces : Acide borique 0,5 mg, sulfate de cuivre 0,04mg, iodure de potassium 0,1 mg, chlorure ferrique 0,2 mg, sulfate de manganèse 0,4 mg, molybdate de sodium 0,2 mg, sulfate de zinc 0,4 mg, sels : Sulfate de magnésium 500 mg, chlorure de sodium 100 mg, phosphate de potassium monobasique 1 000 mg, chlorure de calcium 100 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une croissance vigoureuse de Saccharomyces cerevisiae |
| Quantité | 1000 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- YNB with ammonium sulphate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium sulphate, potassium dihydrogenorthophosphate, calcium chloride