Learn More
MP Biomedicals™ Milieux de culture en poudre YNB : Avec sulfate d’ammonium
Code produit. p-4907879 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
454 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
454g
Code produit. 11307819
Marque: MP Biomedicals™ 114027532
Peut être préparé en ajoutant une source de carbone, les acides aminés appropriés et la gélose si nécessaire
  • Levure à base d’azote
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Poudre
Type de produit Base d’azote de levure avec sulfate d’ammonium
Formule Source d’azote : Sulfate d’ammonium 5 000 mg/l ; vitamines : Biotine 0,002 mg/l, pantothénate de calcium 0,4 mg/l, acide folique 0,002 mg/l, inositol 2 mg/l, niacine 0,4 mg/l, acide P-aminobenzoïque 0,2 mg/l, chlorhydrate de pyridoxine 0,4 mg/l, riboflavine 0,2 mg/l, chlorhydrate de thiamine 0,4 mg ; éléments traces : Acide borique 0,5 mg, sulfate de cuivre 0,04mg, iodure de potassium 0,1 mg, chlorure ferrique 0,2 mg, sulfate de manganèse 0,4 mg, molybdate de sodium 0,2 mg, sulfate de zinc 0,4 mg, sels : Sulfate de magnésium 500 mg, chlorure de sodium 100 mg, phosphate de potassium monobasique 1 000 mg, chlorure de calcium 100 mg
À utiliser avec (application) Pour une croissance vigoureuse de Saccharomyces cerevisiae
Quantité 1000 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • YNB with ammonium sulphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonium sulphate, potassium dihydrogenorthophosphate, calcium chloride