Learn More
MP Biomedicals™ Milieux de culture en poudre YNB : Sans sulfate d’ammonium/acide folique/riboflavine
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
Sans sulfate d’ammonium/acide folique/riboflavine ; 227 g
Description
- Levure à base d’azote
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Base levure-azote sans sulfate d’ammonium / acide folique / riboflavine |
| Formule | Éléments traces : Acide borique 0,5 mg/l, sulfate de cuivre 0,04 mg/l, iodure de potassium 0,1 mg/l, chlorure ferrique 0,2 mg/l, sulfate de manganèse 0,4 mg/l, molybdate de sodium 0,2 mg/l, sulfate de zinc 0,4 mg/l, sels : Sulfate de magnésium 500 mg/l, chlorure de sodium 100 mg/l, phosphate de potassium monobasique 1 000 mg, chlorure de calcium 132 mg ; vitamines : Acide 4-amino benzoïque 0,2 mg, biotine 0,002 mg, Inositol 2 mg, acide nicotinique 0,4 mg, acide pantothénique sel hémicalcique 0,4 mg, chlorhydrate de pyridoxine 0,4 mg, chlorhydrate de thiamine 0,4 mg |
| À utiliser avec (application) | Pour une croissance vigoureuse de Saccharomyces cerevisiae |
| Quantité | 227 g |