Learn More
MP Biomedicals™ Zymolyase™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
0.50g
Especificaciones
Especificaciones
| Concentration | 100 000 U/mg |
| pH | 5 à 10 |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour lyser les parois des cellules de levure vivantes afin de produire des protoplastes ou des sphéroplastes de diverses souches de cellules de levure |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Source | Arthrobacter luteus |
| Quantité | 500 mg |
| Type de produit | Zypolyase 100 T |
| Forme | Poudre lyophilisée |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido