Learn More
Welch™ MPC 301 Zp, pompe à membrane ATEX Cat.2
Code produit. 10091832 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Débit:
38 l/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10091832
Marque: Welch™ 400048104
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçu pour une utilisation en tant que pompe de secours pour les évaporateurs rotatifs, les étuves à vide ou les sécheurs de gel. Les pompes à membrane Welch Ilmvac™ MPC 301 Zp, sont idéales pour la filtration sous vide, la concentration sous vide, la distillation et la dessiccation
  • Pompe à membrane antidéflagrante ATEX Cat. 2
  • Régulateur de vide manuel avec jauge à cadran et piège à liquide
  • Puissante pompe à vide à membrane résistante à la corrosion intégrée
  • Système d’entraînement sans entretien et longue durée de vie démontrée de la membrane
  • Prend un espace minimal sur la paillasse grâce à une conception compacte
  • Vide analytiquement pur et sans huile
  • Poids léger, conception robuste
  • Toutes les pièces en contact avec des liquides sont fabriquées en Ryton, Viton ou Kalrez
  • Conçue pour un fonctionnement en continu
  • Utilisation en laboratoire ou sur le terrain (avec adaptateur en option)
  • Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 400 V, 50 Hz
Profondeur (métrique) 300 mm
Modèle MPC 301 Zp, ATEX Cat.2
Poids (métrique) 22,9 kg
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 38 l/min
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (métrique) 260 mm
Largeur totale (métrique) 240 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Pression maximale <8 mbar
Tension 400 V