Learn More
CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Body, Non-Valved, Polycarbonate
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,125 po
0,25 po
3/8 in.
Type de produit:
Corps à déconnexion rapide avec verrouillage x raccord cannelé
Corps à déconnexion rapide x raccord cannelé pour tuyau
Conditionnement:
25 pièces
Description
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a male coupling inserts for easy media transfer. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands. Mix and match termination sizes for added flexibility. 0.375 in. nominal flow path size
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diamètre (impériale) interne | 3/8 in. |
| Matériau | Polycarbonate |
| Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |
| Méthode de stérilisation | 121°C |
| Forme | Structuré |
| Couleur | Purple Tint |
| Type de produit | Corps à déconnexion rapide avec verrouillage x raccord cannelé |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.