Learn More
Grant Instruments™ Agitateur à grande vitesse/mélangeur Vortex MPS-1
Code produit. 15329625
Click to view available options
Orbite:
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15329625
Marque: Grant Instruments™ MPS1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Prend très peu d’espace de paillasse tout en faisant un excellent travail. Le mélangeur vortex / agitateur à grande vitesse Grant Bio™ MPS-1 peut accueillir des plaques et des tubes de 0,2 ml à 50 ml.
  • Polyvalent, du vortex de tube unique à l’agitation de microplaques, de plaques PCR, de microtubes et de plaques Deepwell
  • Mélange de microtubes de 0,2 ml à 50 ml à grande vitesse
  • Mode d’impulsion en dents de scie
  • Encombrement très faible
  • Sûr dans les environnements humides grâce à une alimentation basse tension 12 V
  • Silencieux <50 dBA
  • Utilisation possible à des températures comprises entre +4°C et +40°C
  • Régime réglable ou 4 préréglages
  • Assistance technique de Grant reconnue
Remarque : les assiettes ne sont pas incluses ; vendu séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm
Vitesse de rotation 300 à 3200 tr/min
Tension 120/230 V
Puissance 10 W
Ampérage 0,8 A
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 215 mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Longueur (métrique) 215 mm
Largeur (métrique) 225 mm
Poids (métrique) 5,1 kg
Modèle MPS-1
À utiliser avec (équipement)
  • Microplaque, fond en U, fond en V ou fond plat
  • Plaque PCR à 96 / 384 puits, à jupe entière / à demi-jupe / sans jupe
  • Plaque Deepwell 250 μl à 2 000 μl
  • Microtubes de 0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml
  • Barrettes de tubes de 0,2 ml, 2 à 50 ml
Comprend Agitateur/mélangeur Vortex. (Les plaques et les tubes sont vendus séparément.)
Modes de fonctionnement
  • VORTEX : 3200 tr/min
  • DUR : 2600 tr/min
  • MOYEN : 1800 tr/min
  • SOUPLE : 1 000 tr/min
  • PERSONNALISÉ : Réglable
  • MODE PULSÉ : Profil des cycles de rampes de vitesse en dents de scie
Plage de durée 1 à 60 min (15 s par incrément), continu