Learn More
Mps1-IN-3, MedChemExpress
Code produit. 16495138
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16495138
Marque: Medchem Express HY12401
MedChemExpress Mps1-IN-3 is a potent and selective MPS1 kinase inhibitor, with an IC50 of 50 nM.
Mps1-IN-3 is a potent and selective MPS1 kinase inhibitor, with an IC50 of 50 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mps1-IN-3
CAS 1609584-72-6
Couleur Light Green
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H31N7O4S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 31.25 mg/mL (58.13 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1CCN(C2=CC=C(NC3=NC(NC4=CC=CC=C4S(=O)(C(C)C)=O)=C5N=CNC5=N3)C(OC)=C2)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 537.63
Poids de la formule 537.63
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.