Learn More
MPTP hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16412767
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16412767
Marque: Medchem Express HY15608
MedChemExpress MPTP hydrochloride is a brain penetrant dopamine neurotoxin, inducing Parkinson’s Disease. MPTP hydrochloride, a precusor of MPP+, induces apoptosis.
MPTP hydrochloride is a brain penetrant dopamine neurotoxin, inducing Parkinson’s Disease. MPTP hydrochloride, a precusor of MPP+, induces apoptosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau MPTP hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 23007-85-4
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H16ClN
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 12 mg/mL (57.22 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 10 mg/mL (47.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC=C(C2=CC=CC=C2)CC1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 209.72
Poids de la formule 209.72
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.