missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPTP hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200096106
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16412767

Marque: Medchem Express HY15608

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress MPTP hydrochloride is a brain penetrant dopamine neurotoxin, inducing Parkinson’s Disease. MPTP hydrochloride, a precusor of MPP+, induces apoptosis.

MPTP hydrochloride is a brain penetrant dopamine neurotoxin, inducing Parkinson’s Disease. MPTP hydrochloride, a precusor of MPP+, induces apoptosis.

Spécification

Nom chimique ou matériau MPTP hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 23007-85-4
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H16ClN
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 12 mg/mL (57.22 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 10 mg/mL (47.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC=C(C2=CC=CC=C2)CC1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 209.72
Poids de la formule 209.72
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis