Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’extraction d’ADN bactérien MPure™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
48 préparations
Description
Le kit d’extraction d’ADN bactérien MPure contient tout le nécessaire pour la préparation des échantillons. Cependant, pour les échantillons difficiles tels que les bactéries ou les spores Gram-positifs, le sol ou les matières fécales, la préparation d’échantillons à l’aide d’instruments FastPrep™ et de tubes à matrice de lyse peut augmenter les rendements et raccourcir le temps de traitement.
- Les matériaux de départ comprennent les granulés bactériens / colonies provenant de la culture, les liquides organiques exempts de cellules, les milieux de transport liquides, l’urine et les matériaux environnementaux
- Protocole de purification entièrement automatisé
- Protocole terminé en 55 minutes
- L’ADN peut être utilisé immédiatement dans les applications en aval
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Description | Kit pour l’extraction de l’ADN bactérien |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| Type d’échantillon | Cellules bactériennes |
| À utiliser avec (équipement) | Système automatisé de purification d’acides nucléiques MPure-12 |
| À utiliser avec (application) | Purification de l’ADN à partir de bactéries Gram-positives et Gram-négatives |
| Comprend | Proteinase K solution, 40μL; Lysis Buffer 2, 720μL; Binding Buffer 1, 720μL; Magnetic Bead Solution, 800μL; Washing Buffer 1, 1000μL; Washing Buffer 2, 1000μL; Washing Buffer 3, 1000μL; Elution Buffer 1, 1000μL; Elution Buffer 2, 1000μL |
| Nbre de réactions | 48 préparations |
| Volume d’échantillon | 200 à 400 μl |
| Heure du test | À peine 55 minutes |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MPure Bacterial DNA Extraction Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Urea, sodium dodecylsulphate, ethyl alcohol, guanidine hydrochloride, triton X-100, isopropyl alcoh