Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’extraction d’ADN sanguin 200 MPure™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
48 préparations
Description
Le kit d’extraction d’ADN sanguin MPure200 est utilisé avec le système aNAP MPure-12 pour l’extraction d’ADN à partir de 100-400 μl de sang total de mammifères ou d’une suspension de cellules sanguines de mammifères. Les acides nucléiques extraits du kit d’extraction d’ADN sanguin MPure200 peuvent être utilisés dans un certain nombre d’applications en aval, notamment : PCR, qPCR, séquençage (NGS), microarray, RFLP et analyse de transfert de Southern.
- Pour l’extraction d’ADN-ADNg hôte, d’ADN mitochondrial et viral
- Extrait de l’ADN à partir de 100-400 µl de sang total de mammifères
- Les acides nucléiques peuvent être utilisés immédiatement dans les applications en aval
- Entièrement automatisé
- Protocole terminé en 50 minutes
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Description | Kit d’extraction d’ADN sanguin 200 |
| Type d’échantillon | Couche leuco-plaquettaire, Leucocytes, Cellules de sang total |
| À utiliser avec (équipement) | Système automatisé de purification d’acides nucléiques MPure-12 |
| À utiliser avec (application) | Purification des acides nucléiques |
| Comprend | Proteinase K solution, 40μL; Lysis Buffer 2, 1000μL; Binding Buffer 1, 600μL; Magnetic Bead Solution, 800μL; Washing Buffer 1, 1000μL; Washing Buffer 2, 1000μL; Washing Buffer 3, 1000μL; Elution Buffer 1, 1000μL; Elution Buffer 2, 1000μL |
| Nbre de réactions | 48 préparations |
| Volume d’échantillon | 100 à 400 μl de sang total (comptage des globules blancs inférieur à 2 x 104 cellules/μl) ; 100 à 400 μl de concentration en leucocytes (ne contient pas plus de 5 x 106 cellules) ; 100 à 400 μl de couche leuco-plaquettaire |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MPure Blood DNA Extraction Kit 200
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethyl alcohol, guanidine hydrochloride,triton x-100, isopropanol, glycerol, proteinase K