Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’extraction d’ADN médico-légal MPure™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Le kit contient tout le nécessaire pour la préparation des échantillons. Cependant, pour les échantillons tels que les lingettes et les écouvillons, les mégots de cigarettes et les tissus tachés de liquides corporels ou d’autres matrices solides, la préparation des échantillons à l’aide d’instruments FastPrep™ et de tubes à matrice de lyse peut augmenter considérablement les rendements et raccourcir le temps de traitement. L’ADN extrait à l’aide du kit d’extraction d’ADN médico-légal MPure est prêt pour une utilisation immédiate dans les applications en aval.
- Protocole de purification entièrement automatisé
- Protocole terminé en 40 minutes
- L’ADN est prêt à être utilisé immédiatement
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Description | Kit pour l’extraction de l’ADN médico-légal |
| Type d’échantillon | Échantillon médico-légal |
| À utiliser avec (équipement) | Système automatisé de purification d’acides nucléiques MPure-12™ |
| À utiliser avec (application) | Purification des acides nucléiques, ADN génomique d’échantillons médico-légaux |
| Comprend | Tampon de lyse 2, 1000 μl ; tampon de liaison 1, 1000 μl ; solution de microbilles magnétiques, 800 μl ; tampon de lavage 1, 1 000 μl ; tampon de lavage 2, 1 000 μl ; tampon de lavage 3, 1 000 μl ; tampon d’élution 1, 1 000 μl ; tampon d’élution 2, 1 000 μl |
| Nbre de réactions | 48 préparations |
| Volume d’échantillon | Sang coagulé / séché : 20 μl ; écouvillons de surface médico-légale et de contact, racine de cheveux : 0,5 à 1 cm ; Tissus humains : 40 mg ; Salive : 50 μl ; Taches de sperme : 5 à 10 μl ou 1 cm2 de l’échantillon médico-légal ; Gomme à mâcher : 40 mg ; Mégots de cigarettes : 1 cm2 de papier à partir de l’extrémité de la cigarette ou du filtre |
| Heure du test | À peine 40 minutes |
Sécurité et traitement
- MPure Forensic DNA Extraction Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P331-NE PAS faire vomir.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: urea, sodium dodecylsulphate, ethanol,guanidine hydrochloride, Triton X-100, isopropanol, glycerol