Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’extraction d’ADN végétal MPure™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Includes
Tampon de lyse 2, 720 μl, tampon de liaison 1 ,720 μl, solution de microbilles magnétiques 800 μl, tampon de lavage 1,1000 μl, tampon de lavage 2, 1000 μl, tampon de lavage 3, 1000 μl, tampon d’élution 1, 1000 μl, tampon d’élution 2, 1000 μl
Le kit d’extraction d’ADN végétal de MPure contient tout le nécessaire pour la préparation des échantillons. Cependant, pour les tissus difficiles tels que les racines et les graines, ou les tissus fongiques difficiles, la préparation des échantillons à l’aide d’instruments FastPrep™ et de tubes à matrice de lyse peut augmenter les rendements et raccourcir le temps de traitement.
- Compatible avec les tissus végétaux frais ou lyophilisés ainsi qu’avec le mycélium entièrement formé ou les cellules issues de la culture de levures
- Protocole de purification entièrement automatisé
- Protocole terminé en 40 minutes
- Génère de l’ADN qui peut être utilisé immédiatement dans les applications en aval
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Description | Kit d’extraction d’ADN végétal |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| À utiliser avec (équipement) | Système automatisé de purification d’acides nucléiques MPure-12 |
| À utiliser avec (application) | Purification d’ADN |
| Comprend | Tampon de lyse 2, 720 μl ; tampon de liaison 1, 720 μl ; solution de microbilles magnétiques, 800 μl ; tampon de lavage 1, 1 000 μl ; tampon de lavage 2, 1 000 μl ; tampon de lavage 3, 1 000 μl ; tampon d’élution 1, 1 000 μl ; tampon d’élution 2, 1 000 μl |
| Nbre de réactions | 48 préparations |
| Heure du test | À peine 40 minutes |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.,Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.,Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.,Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.,Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.,Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.,Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.,Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.,EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.,Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.,EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.,Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.,EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.,Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/bro
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: éthanol, guanidine hydrochloride, triton