Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’extraction d’ADN TB Mpure™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
48 préparations
Description
- Variété d’échantillons biologiques, y compris le sputum, le lavage bronchoalvéolaire, le pus, le sang, les liquides organiques sans cellules, l’urine et les échantillons respiratoires
- Culture bactérienne solide ou en suspension
- Protocole de purification entièrement automatisé
- Protocole terminé en 60 minutes
- L’ADN peut être utilisé immédiatement dans les applications en aval
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Description | Kit pour l’extraction de l’ADN TB |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| Type d’échantillon | Échantillons Mycobacterium |
| À utiliser avec (équipement) | Système automatisé de purification d’acides nucléiques MPure-12 |
| À utiliser avec (application) | Purification d’ADN |
| Comprend | Proteinase K solution, 40μL; Lysis Buffer 2, 720μL; Binding Buffer 1, 720μL; Magnetic Bead Solution, 800μL; Washing Buffer 1, 1000μL; Washing Buffer 2, 1000μL; Washing Buffer 3, 1000μL; Elution Buffer 1, 1000μL; Elution Buffer 2, 1000μL; Buffer N1, 400μL |
| Nbre de réactions | 48 préparations |
| Heure du test | À peine 60 minutes |