Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’extraction d’ARN viral MPure™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
48 préparations
Description
- Protocole de purification entièrement automatisé
- Protocole terminé en 40 minutes
- L’ARN peut être utilisé immédiatement dans les applications en aval
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Description | Kit d’extraction d’ARN viral |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| Type d’échantillon | Échantillons biologiques humains (plasma, sérum, autres liquides sans cellules) |
| À utiliser avec (équipement) | Système automatisé de purification d’acides nucléiques MPure-12 |
| À utiliser avec (application) | Purification d’ARN |
| Comprend | Proteinase K, 30μL; Lysis Buffer 2, 720μL; Binding Buffer 1, 1000μL; Magnetic Bead Solution, 800μL; Washing Buffer 1, 1000μL; Washing Buffer 2, 1000μL; Washing Buffer 3, 1000μL; Elution Buffer 1, 1000μL; Elution Buffer 2, 1000μL; RNase Free water, 1000μL; RNase Free water, 1000μL |
| Nbre de réactions | 48 préparations |
| Taille de l’échantillon | 100 à 400 μl |