Learn More
Heidolph™ Agitateur à plaque chauffante, ensemble MR Hei-Tec, 300°C, silumin
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
EU, UK
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’ensemble comprend :
- Agitateur magnétique MR Hei-Tec
- Sonde de température Pt1000 (AISI316 Ti)
- Système de serrage Pt1000 (avec tige de support et fixation avec entrée de câble)
L’agitateur magnétique MR Hei-Tec offre des exigences plus élevées et des résultats reproductibles
- L’affichage numérique permet de régler et de surveiller facilement les valeurs sur l’écran éclairé.
- Le circuit de sécurité indépendant désactive le chauffage si la température de la plaque chauffante dépasse de 25°C la température définie.
- Réglage numérique de la vitesse de 100 à 1 400 tr/min à une précision de 2 % et réglage de la température jusqu’à 300°C
- Un interrupteur marche/arrêt séparé pour le chauffage empêche un chauffage involontaire. Quand le chauffage est en marche, l’interrupteur marche / arrêt est allumé pour permettre un contrôle visuel
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Aluminium à revêtement en céramique |
| Tension | 230 V |
| Comprend | Tige de support et fixation avec entrée de câble |
| Type de contrôleur | Électronique |
| Modèle | Mr Hei-Tec |
| Dimensions | 145 mm de diamètre |
| Hauteur (métrique) | 94 mm |
| max. (métrique) | 20°C à 300°C |
| Température ambiante | 0°C à 40°C |
| Fréquence | 50 Hz |
| Afficher plus |