Learn More
Heidolph™ Agitateur magnétique numérique MR Hei-Tec avec chauffage
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
max. (métrique):
Jusqu’à 300°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Affichage numérique pour un réglage et une surveillance faciles.
- Circuit de sécurité indépendant qui désactive le chauffage si la température de la plaque chauffante dépasse de 25°C la température définie.
- Réglage numérique de la vitesse et de la température.
- Bouton de mode d’agitation éclairé.
- Interrupteur marche/arrêt du chauffage éclairé afin d’éviter le chauffage involontaire.
- Indicateur de chaleur résiduelle pour éviter les risques de brûlure lors de la coupure du chauffage.
- Possibilité de mise à niveau avec sonde de température en option pour un contrôle précis de la température, une protection contre les dépassements et des résultats reproductibles.
- Circuit de sécurité qui désactive le chauffage si la sonde de température en option n’est pas immergée dans le récipient de votre milieu.
Spécification
Spécification
| max. (métrique) | Jusqu’à 300°C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Plage d’agitation | 100 à 1 400 tr/min |