Description
Offre de meilleures performances avec des petits récipients et des plaques de microtitration. Le mélangeur vortex IKA™ MS 3 Basic est un petit agitateur universel compact avec deux modes de fonctionnement et un fonctionnement continu ou tactile.
L’agitateur vortex MS 3 Basic est un agitateur universel compact conçu pour l’agitation des petits récipients et des plaques de microtitration. L’unité propose deux modes de fonctionnement : en mode A (mode sécurisé avec détection du plateau), la vitesse maximale de 3 000 tr/min n’est atteinte qu’avec le plateau standard en mode tactile. Lorsque vous utilisez d’autres accessoires, la vitesse est limitée à 1 300 tr/min. En mode B (sans détection d’accessoire), une vitesse de 3 000 tr/min est possible avec tous les accessoires.
- Gamme d’accessoires avec détection d’accessoires
- Fonctionnement continu ou tactile (avec accessoire standard)
- Deux modes de fonctionnement
- Stable dans toutes les plages de vitesses
- Boîtier moulé en zinc robuste
Spécification
Spécification
| Orbite | 4,5 mm |
| Vitesse de rotation | 0 à 3 000 tr/min |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W |
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 20 W |
| Ampérage | 800 mA |
| Type de produit | Agitateur Vortex |
| Certifications/Conformité | DIN EN 60529 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 205 x 148 x 63 mm |
| Afficher plus |