Learn More
Thermo Scientific™ Microcolonnes MSIA™ pour la plateforme Freedom EVO
Description
Simplification de la bio-analyse des grandes molécules de nouvelle génération en combinant la technologie MSIA™ innovante de Thermo Scientific™ à la manipulation de liquides de pointe, robuste et facile à utiliser Tecan. Les microcolonnes d’affinité MSIA, conçues pour la plate-forme Freedom EVO (tête MCA 96), permettent une autonomisation innovante dans les domaines allant de la bio-analyse des anticorps monoclonaux (mAbs) thérapeutiques, des conjugués anticorps-médicament (ADC), la biotransformation [modifications in vivo, rapport médicament-anticorps (DAR)], les essais de médicaments précliniques et cliniques (PKPD, DMPK et ADME) à l’analyse de biomarqueurs et de protéines. Cette solution unique est conçue pour offrir la précision, la fiabilité et l’automatisation dont vous avez besoin pour réussir.
Flux de travaux et technologies pour la recherche sur les produits biologiques et les biomarqueurs :
- Automatisation robuste : Il vous suffit de programmer l’EVO Freedom pour éluer l’analyte à partir d’échantillons biologiques complexes et de laisser la plateforme automatisée porter la charge
- Très sensible : Permet l’analyse des protéines d’intérêt jusqu’à la femtomole
- Caractéristiques améliorées : Détecte plusieurs variantes protéiques pour une bio-analyse qualitative et quantitative dans un dosage unique
- Sans contaminants : la technologie brevetée de piégeage moléculaire des microcolonnes empêche l’injection de matrice qui aurait un impact sur la fonction LC-MS
- Meilleur rapport signal-bruit : La technologie innovante d’interface d’échantillons réduit la perte de matrice, le report de réactifs et la liaison non spécifique
- Gain de temps : Les canaux microfluidiques entraînent des interactions cinétiques qui réduisent considérablement le temps d’incubation requis pour traiter les échantillons, tandis que la tête MCA 96 permet le traitement parallèle de 96 échantillons
- Reproductibilité : Performances homogènes pour la reproductibilité des dosages
- Protection des échantillons : Petits volumes d’échantillons (aussi faibles que 10 μl) et exigences réduites pour les expériences répétées
- Les microcolonnes MSIA Streptavidine EVO offrent aux utilisateurs finaux la flexibilité nécessaire pour analyser leurs cibles d’intérêt spécifiques
Specifications
Specifications
| Description | MSIA™ Streptavidine EVO |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Conditions de stockage | 4°C |
| Format | Rack |
| Gamme de produits | MSIA |
REMARQUE : Usage exclusivement réservé à la recherche
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.