Learn More
Eurofins DiscoverX MST1 Protein, Active
Description
MST1 and MST2 contain a putative caspase cleavage site at the junction of the catalytic domain and the C-terminal region. MST is involved in a positive feedback loop in possible association with the SAPK and p38-MAPK pathways. MST1 has been shown activated in cellular apoptosis induced by a variety of stimuli. Inhibition of MST1 may inhibit Raf-1-mediated cell proliferation and result in apoptosis.
GenBank NM_006282
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 57 kDa |
| Quantité | 250 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal 6His |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Full-length |
| Pureté ou qualité | ≥75% |
| Protéine | MST1, active |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.