Learn More
Eurofins DiscoverX MST2 Protein, Active
Description
Serine/threonine-protein kinase 3 STK3 (Mammalian STE20-like kinase 2, MST2, Serine/threonine-protein kinase Krs-1, ST2) has been shown to be activated in cellular apoptosis induced by a variety of stimuli. In most cases, MST2 activation during apoptosis has been reported to accompany caspase-3 cleavage of the enzyme. A few studies have also implicated protein phosphorylation reactions in MST2 regulation.
GenBank U60206
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 57.2 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal 6His |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Truncated |
| Pureté ou qualité | ≥57% |
| Protéine | MST2, active |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.