Learn More
Eurofins DiscoverX MST3 Protein, Active
Description
The yeast 'Sterile 20' gene (STE20) functions upstream of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade. In mammals, protein kinases related to STE20 can be divided into 2 subfamilies based on their structure and regulation. Members of the PAK subfamily (see PAK3; MIM 300142) contain a C-terminal catalytic domain and an N-terminal regulatory domain that has a CDC42 (MIM 116952)-binding domain. In contrast, members of the GCK subfamily (see MAP4K2; MIM 603166), also called the Sps1 subfamily, have an N-terminal catalytic domain and a C-terminal regulatory domain without a CDC42-binding domain. STK24 belongs to the GCK subfamily of STE20-like kinases.
GenBank BC035578
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 61.2 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal GST |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Truncated |
| Pureté ou qualité | ≥77% |
| Protéine | MST3, active |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.