missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eurofins DiscoverX MST3 Protein, Active

Code produit. 17310584
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 μg
250 μg
Conditionnement:
250µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17310584

Marque: Eurofins DiscoverX 14695M

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human MST3, amino acids 1-304, for use in Kinase Assays.

The yeast 'Sterile 20' gene (STE20) functions upstream of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade. In mammals, protein kinases related to STE20 can be divided into 2 subfamilies based on their structure and regulation. Members of the PAK subfamily (see PAK3; MIM 300142) contain a C-terminal catalytic domain and an N-terminal regulatory domain that has a CDC42 (MIM 116952)-binding domain. In contrast, members of the GCK subfamily (see MAP4K2; MIM 603166), also called the Sps1 subfamily, have an N-terminal catalytic domain and a C-terminal regulatory domain without a CDC42-binding domain. STK24 belongs to the GCK subfamily of STE20-like kinases.

GenBank BC035578

Spécification

Formule mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Poids moléculaire 61.2 kDa
Quantité 250 μg
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine N-terminal GST
Système d’expression Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forme protéique Truncated
Pureté ou qualité ≥77%
Protéine MST3, active
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis