Learn More
Tocris Bioscience™ MTT
Click to view available options
:
500mg
Description
MTT is a reagent used in the measurement of cell proliferation.
Spécification
Spécification
| Quantité | 500 mg |
| Type de produit | MTT |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 414.32 |
| Inhibiteurs | MTT |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MTT; 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphen
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: MTT
Usage exclusivement réservé à la recherche