Learn More
Brand™ Concentrat liquide de détergent universel Mucasol™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 L
5 L
Type de conteneur:
Flacon
Jerrican
Conditionnement:
2 LT
5L
Description
Concentrat liquide, alcalin haute performance pour bains à immersion et à ultrasons. Nettoyant universel pour le matériel et les instruments de laboratoire en verre, porcelaine, plastique, caoutchouc et métal.
Ingrédients :
- Les articles sont nettoyés en environ 10 à 30 minutes, sans aide mécanique.
- Mucasol™ remplace l’acide chromosulfurique, est exempt de chlore et d’alcalis caustiques, est non toxique, non agressif et biodégradable.
- L’exposition prolongée des surfaces en Zn et en Al non anodisé doit être évitée.
Ingrédients :
- > 30 % de phosphates, < 5 % de surfactants anioniques, surfactants amphotères, agents complexants, inhibiteurs de corrosion, agents auxiliaires.
- Bain à ultrasons : 0,2 à 2 % (1,4 à 14 ml/l).
- Bain à immersion : 0,7 à 3 % (5 à 22 ml/l).
- Liquide transparent, vert clair.
- Densité : environ 1,4 g/ml. Valeur de pH (0,7 %) : environ 11,5, valeur de pH (3 %) : environ 11,7.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Détergent universel Mucasol |
| pH | ∼11,5 (0,7 %), ∼11,7 (3 %) |
| Aspect | Vert clair |
| Composition | Alcalin ; > 30 % de phosphates, < 5 % de surfactants anioniques, surfactants amphotères, agents complexants, |
| Concentration | Bain à ultrasons : 0,2 à 2 % (1,4 à 14 ml/l) ; bain à immersion : 0,7 à 3 % (5 à 22 ml/l) |
| Type de conteneur | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Pour les bains à immersion et ultrasons Nettoyant universel pour le matériel et les instruments de laboratoire en verre, porcelaine, plastique, caoutchouc et métal |
| Quantité | 5/paquet |
| Volume (métrique) | 2 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- mucasol
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid