Learn More
Acide mucique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-170156 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10428480
Marque: Thermo Scientific Acros 128041000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 526-99-8 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 526-99-8
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
Numéro MDL MFCD00004239
Clé InChI DSLZVSRJTYRBFB-DUHBMQHGSA-N
Synonyme galactaric acid, mucic acid, 2r,3s,4r,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanedioic acid, saccharolactic acid, mucicacid, unii-e149j5otif, d-galactaric acid, galactosaccharic acid, galactarate, meso-galactaric acid
CID PubChem 3037582
ChEBI CHEBI:30852
Nom IUPAC Acide (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxyhexanedioïque
SMILES C(C(C(C(=O)O)O)O)(C(C(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mucic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 03, IV, 1292
Merck Index 15, 4361
Poids de la formule 210.14
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline fine