Learn More
Acide mucobromique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478596 500 g 500g
11458596 25 g 25g
11468596 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15998.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 488-11-9 | C4HBr2O3- | 256.857 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 488-11-9
Formule moléculaire C4HBr2O3-
Poids moléculaire (g/mol) 256.857
Numéro MDL MFCD00063745
Clé InChI NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-M
Synonyme mucobromic acid, z-2,3-dibromo-4-oxo-2-butenoate, z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, 2z-2,3-dibromo-4-oxobut-2-enoate, z-2,3-bis bromanyl-4-oxidanylidene-but-2-enoate
CID PubChem 6994897
Nom IUPAC (Z)-2,3-dibromo-4-oxobut-2-énoate
SMILES C(=O)C(=C(C(=O)[O-])Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Mucobromic acid
Point de fusion 121°C to 124°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1705707
Poids de la formule 257.88
Pourcentage de pureté ≥98%