Learn More
Acide mucochlorique, 99 % (poids sec), eau <4,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490348 500 g -
11480348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490348 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24523.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87-56-9 | Molecular Formula: C4H2Cl2O3 | Molecular Weight: 168.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-56-9
Formule moléculaire C4H2Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.96
Numéro MDL MFCD00006966,MFCD00006966
Clé InChI LUMLZKVIXLWTCI-IHWYPQMZSA-N
Synonyme mucochloric acid, 2,3-dichloromaleic aldehyde acid, kyselina mukochlorova, 2z-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, 2z, aldehydodichloromaleic acid, dichloromalealdehydic acid, unii-5i5877jhiw, kyselina mukochlorova czech, ccris 6597
CID PubChem 2771871
SMILES OC(=O)C(\Cl)=C(\Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mucochloric acid
Point de fusion 125°C to 128°C (dried)
Densité 1.85
Point d’éclair 186°C (367°F)
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 4,0 %
Quantité 500 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 1705641
Merck Index 14,6297
Nom IUPAC Acide (Z)-2,3-dichloro-4-oxobut-2-énoïque
Poids de la formule 168.96
Pourcentage de pureté 99%