Learn More
Acide mucochlorique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10560984 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10560984 100 g 100g
10245130 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10560984 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128061000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 87-56-9 | C4H2Cl2O3 | 168.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-56-9
Formule moléculaire C4H2Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.96
Numéro MDL MFCD00006966,MFCD00006966
Clé InChI LUMLZKVIXLWTCI-IHWYPQMZSA-N
Synonyme mucochloric acid, 2,3-dichloromaleic aldehyde acid, kyselina mukochlorova, 2z-2,3-dichloro-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid, 2,3-dichloro-4-oxo-, 2z, aldehydodichloromaleic acid, dichloromalealdehydic acid, unii-5i5877jhiw, kyselina mukochlorova czech, ccris 6597
CID PubChem 2771871
Nom IUPAC Acide (Z)-2,3-dichloro-4-oxobut-2-énoïque
SMILES OC(=O)C(\Cl)=C(\Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mucochloric acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125.0°C to 128.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair 186°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClC(CHO)=C(Cl)CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 03, 727
Merck Index 15, 6383
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: slightly soluble in cold water, soluble in hot benzene and alcohol
Poids de la formule 168.96
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mucochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.