Learn More
Thermo Scientific™ gélose Mueller-Hinton
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
4/paquet
Format:
Monoplaque de 90 mm
Plaque carrée de 120 mm
Conditionnement:
10 pièces
4 pièces
Description
Réalisez des tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) sans effort à l’aide de la gélose Thermo Scientific™ Mueller-Hinton, un milieu conçu et fabriqué conformément à la norme européenne EUCAST et à la norme américaine CLSI.
L’ajout d’amidon à la gélose Mueller-Hinton garantit que les facteurs toxiques trouvés durant la croissance seront absorbés et sa présence est souvent essentielle pour lancer la croissance à partir de très petits inocula. Conforme aux normes EUCAST, CLSI et DIN.
Nos produits sont fabriqués et distribués dans le monde entier par un vaste réseau de filiales afin de vous garantir le milieu le plus frais et le plus performant possible. Pour une livraison plus rapide, nous vous recommandons de sélectionner la référence du produit avec le lieu de fabrication le plus proche de vous.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Nos produits sont fabriqués et distribués dans le monde entier par un vaste réseau de filiales afin de vous garantir le milieu le plus frais et le plus performant possible. Pour une livraison plus rapide, nous vous recommandons de sélectionner la référence du produit avec le lieu de fabrication le plus proche de vous.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Selon EUCAST et CLSI |
| Couleur | Ivoire, transparent |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Description | gélose Mueller-Hinton |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 24 g ±5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |