Learn More
Nabertherm™ Four à moufle, série L
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Type de contrôleur:
B510
C550
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température maximale :1300°C
- Chauffage bilatérale
- Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
- Isolation multicouches dans la chambre du four grâce à des briques réfractaires légères et robustes
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Boîtier double coque pour les températures extérieures basses et stabilité élevée
- Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
- Entrée d’air réglable au niveau de la porte du four
- Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | B510 |
| Capacité (métrique) | 9 L |
| max. (métrique) | 1300°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 240 x 230 x 170 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 525 x 530 x 630 mm |
| Poids (métrique) | 60 kg |