Learn More
Nabertherm Muffle furnace with lift door
Code produit. 17879036 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Type de contrôleur:
B510
C550
max. (métrique):
100°C à 1100°C
100°C à 1200°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17879036
Marque: Nabertherm L605H1ANL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
The muffle furnace series L and LT stand out for their excellent workmanship, advanced and attractive design, and high level of reliability.
  • Maximum temperature: 1100°C
  • Door: Lift door
  • Controller: B510
  • Tabletop model
  • Inner dimensions: 380x490x330 mm
  • Outer dimensions: 610x705x660 mm
  • Volume: 60 L
  • Connected load: 9.8 kW
  • Weight: 83 kg
  • Minutes to maximum temperature: 160
Spécification
Certifications/Conformité CE compliant
Type de contrôleur B510
Capacité (métrique) 60 L
max. (métrique) 100°C à 1100°C
Type Four à moufle avec porte à guillotine
Dimensions (P x l x H) intérieures 490 x 380 x 330 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 705 x 610 x 660 mm
Poids (impériale) 183 lb.
Poids (métrique) 83 kg
Alimentation électrique 3-phase
Tension 220/240 V
Fréquence 50/60 Hz