Learn More
Nabertherm™ Four à moufle série LT 1300 avec contrôleur B510
Code produit. 17307869 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
9 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17307869
Marque: Nabertherm™ L055H3ANL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le rayonnement libre des éléments chauffants des tubes de support dans la chambre du four garantit des délais de chauffage particulièrement courts.L’isolation en brique réfractaire légère et robuste autorise une température maximale de travail de 1 300°C.
  • Température maximale :1300°C
  • Chauffage bilatérale
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Isolation multicouches dans la chambre du four grâce à des briques réfractaires légères et robustes
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Boîtier double coque pour les températures extérieures basses et stabilité élevée
  • Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
  • Entrée d’air réglable au niveau de la porte du four
  • Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Type de contrôleur B510
Capacité (métrique) 5 L
max. (métrique) 1300°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 170 x 200 x 130 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 450 x 190 x 900 mm
Poids (métrique) 45 kg