Learn More
Nabertherm Four à moufle, série LT 1300 avec régulateur C450
Code produit. 15446692 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15446692
Marque: Nabertherm L052T3TN3
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le rayonnement libre des éléments chauffants des tubes de support dans la chambre du four garantit des délais de chauffage particulièrement courts. L’isolation en brique réfractaire légère et robuste autorise une température maximale de travail de 1300 °C.
  • Température maximale : 1300°C
  • Chauffage bilatérale
  • Les éléments chauffants des tubes de support garantissent un rayonnement thermique libre et une durée de vie prolongée
  • Isolation multicouches dans la chambre du four grâce à des briques réfractaires légères et robustes
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Boîtier à enveloppe double pour maintenir des températures externes basses et la stabilité
  • Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
  • Entrée d’air réglable au niveau de la porte du four
  • li > Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Capacité (métrique) 5 l
max. (métrique) 1300°C
Comprend Lift Door
Régulation de la température C450
Dimensions (P x l x H) intérieures 170 x 200 130 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 450 x 490 x 900 mm
Poids (métrique) 42 kg