Learn More
Nabertherm™ Four à moufle avec porte à guillotine, 1 100°C
Code produit. 17347849 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
5 L
9 L
15 L
24 L
40 L
Type de contrôleur:
B510
C550
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17347849
Marque: Nabertherm™ L035H2ANL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les fours à moufle sont les éléments polyvalents fiables et durables du laboratoire et conviennent parfaitement à un grand nombre de procédés dans le domaine de la recherche sur les matériaux et du traitement thermique.
  • Uniformité optimale de la température de +/- 5 K avec une entrée d’air frais fermée dans un espace de travail vide
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Plaques chauffantes en céramique dotées d’éléments chauffants intégrés, protégés et faciles à remplacer
  • Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
  • Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Délais de livraison très courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire
  • Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
  • Contrôleur de limite de surchauffe avec température de coupure réglable pour une protection thermique
  • Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz non inflammables
  • Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
  • Port pour thermocouple dans la paroi arrière ou dans la porte du four
  • Commande des procédés et documentation par le biais du progiciel VCD, pour la surveillance, la documentation et le contrôle
Spécification
Type de contrôleur B510
Capacité (métrique) 3 L
max. (métrique) 1100°C
Type Four
Modèle Porte à guillotine
Dimensions (P x l x H) intérieures 140 x 160 x 100 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 330 x 385 x 405 + 155 mm
Poids (métrique) 20 kg
Alimentation électrique Monophasé
Tension 220/240 V
Puissance 1,2 kW
Fréquence 50/60 Hz